Anti-Lysosomal acid lipase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G7F12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36597-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB36597-100
Anti-Lysosomal acid lipase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G7F12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lysosomal acid lipase
Clonality: monoclonal
Clone: 9G7F12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité