Anti-SERPINB9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PI9-17]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36624-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB36624-50
Anti-SERPINB9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PI9-17]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINB9 (serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 9)
Clonality: monoclonal
Clone: PI9-17
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité