Anti-Mycobacterium tuberculosis Ag85 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HYT 27]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36731-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB36731-100
Anti-Mycobacterium tuberculosis Ag85 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HYT 27]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mycobacterium tuberculosis Ag85
Clonality: monoclonal
Clone: HYT 27
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité