Anti-Spi2A Hamster Monoclonal Antibody [clone: MoFo 29.2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36772-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB36772-50
Anti-Spi2A Hamster Monoclonal Antibody [clone: MoFo 29.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Spi2A
Clonality: monoclonal
Clone: MoFo 29.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité