Anti-Vitellogenin Mouse Monoclonal Antibody [clone: JE-10D4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36804-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB36804-50
Anti-Vitellogenin Mouse Monoclonal Antibody [clone: JE-10D4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vitellogenin
Clonality: monoclonal
Clone: JE-10D4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité