Anti-NLRP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB36852-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB36852-100
Anti-NLRP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NLRP1 (NLR family, pyrin domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité