Anti-TLR9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB37154-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB37154-100
Anti-TLR9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR9 (toll-like receptor 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité