Anti-SIGN Related 1 Rat Monoclonal Antibody [clone: ER-TR9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB37220-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB37220-100
Anti-SIGN Related 1 Rat Monoclonal Antibody [clone: ER-TR9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIGN Related 1
Clonality: monoclonal
Clone: ER-TR9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité