Anti-CHIPS Mouse Monoclonal Antibody [clone: JNC1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB37241-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB37241-50
Anti-CHIPS Mouse Monoclonal Antibody [clone: JNC1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHIPS
Clonality: monoclonal
Clone: JNC1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité