Anti-PPY Mouse Monoclonal Antibody [clone: HYB 347-06]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB37285-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB37285-100
Anti-PPY Mouse Monoclonal Antibody [clone: HYB 347-06]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPY (pancreatic polypeptide)
Clonality: monoclonal
Clone: HYB 347-06
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité