Anti-CTCF Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: mAbcam 37477]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB37477-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB37477-100
Anti-CTCF Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: mAbcam 37477]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTCF (CCCTC-binding factor (zinc finger protein))
Clonality: monoclonal
Clone: mAbcam 37477
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité