Anti-Bordetella pertussis toxin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 63.1G9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB37574-100EA 800 EUR InStock
ABCAAB37574-100
Anti-Bordetella pertussis toxin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 63.1G9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Bordetella pertussis toxin
Clonality: monoclonal
Clone: 63.1G9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité