Anti-TMX1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB37876-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB37876-100
Anti-TMX1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TMX1 (thioredoxin-related transmembrane protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité