Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13E4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB38171-500EA 575 EUR InStock
ABCAAB38171-500
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13E4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TFRC (transferrin receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: 130000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité