Anti-DNA polymerase delta p50 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB38338-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB38338-100
Anti-DNA polymerase delta p50 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNA polymerase delta p50
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité