Anti-ITGB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB38460-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB38460-100
Anti-ITGB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB3 (integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité