Anti-PKA R2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB38949-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB38949-100
Anti-PKA R2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PKA R2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité