Anti-PLXNA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB39357-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB39357-100
Anti-PLXNA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLXNA2 (plexin A2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité