Anti-NTN1 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB39370-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB39370-100
Anti-NTN1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NTN1 (netrin 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité