Anti-SF3B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB39578-100EA 490 EUR InStock
ABCAAB39578-100
Anti-SF3B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SF3B1 (splicing factor 3b, subunit 1, 155kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité