Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Gold, 6nm)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB39606-1250EA 510 EUR InStock
ABCAAB39606-1250
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Gold, 6nm)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgM (Mouse) (mouse IgM)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: 6 nm Gold
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité