Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (Gold, 10nm)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB39609-1250EA 625 EUR InStock
ABCAAB39609-1250
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (Gold, 10nm)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Sheep) (sheep IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: 10 nm Gold
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité