Anti-ENPP1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40003-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB40003-100
Anti-ENPP1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ENPP1 (ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité