Anticorps polyclonal de lapin anti-DRD5
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40656-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB40656-100
Anticorps polyclonal de lapin anti-DRD5
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : DRD5 (récepteur de dopamine D5)
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité