Anti-KLK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6B7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40749-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB40749-100
Anti-KLK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6B7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLK2 (kallikrein-related peptidase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 6B7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité