Anti-alpha Adducin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP734Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40760-100EA 490 EUR InStock
ABCAAB40760-100
Anti-alpha Adducin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP734Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: alpha Adducin
Clonality: monoclonal
Clone: EP734Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité