Anti-CEBPA Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP708Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40761-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB40761-100
Anti-CEBPA Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP708Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CEBPA (CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: EP708Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité