Anti-CDH1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP700Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40772-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB40772-100
Anti-CDH1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP700Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDH1 (cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial))
Clonality: monoclonal
Clone: EP700Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité