Anti-MAP2K4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP551Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40784-100EA 570 EUR InStock
ABCAAB40784-100
Anti-MAP2K4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP551Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2K4 (mitogen-activated protein kinase kinase 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EP551Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité