Anti-ACLY Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP704Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40793-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB40793-100
Anti-ACLY Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP704Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACLY (ATP citrate lyase)
Clonality: monoclonal
Clone: EP704Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité