Anti-CAD Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP710Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40800-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB40800-100
Anti-CAD Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP710Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CAD (carbamoyl-phosphate synthetase 2, aspartate transcarbamylase, and dihydroorotase)
Clonality: monoclonal
Clone: EP710Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité