Anti-DARPP32 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP720Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40801-100EA 665 EUR InStock
ABCAAB40801-100
Anti-DARPP32 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP720Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DARPP32
Clonality: monoclonal
Clone: EP720Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité