Anti-PAK3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP797Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40808-100EA 570 EUR InStock
ABCAAB40808-100
Anti-PAK3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP797Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAK3 (p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EP797Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité