Anti-MAPK7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP791Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40809-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB40809-100
Anti-MAPK7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP791Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPK7 (mitogen-activated protein kinase 7)
Clonality: monoclonal
Clone: EP791Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité