Anti-MAP2K3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP555Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40836-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB40836-100
Anti-MAP2K3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP555Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2K3 (mitogen-activated protein kinase kinase 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EP555Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité