Anti-GATA1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40847-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB40847-100
Anti-GATA1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GATA1 (GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité