Anti-SMAD3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP568Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB40854-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB40854-100
Anti-SMAD3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP568Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMAD3 (SMAD family member 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EP568Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité