Anti-PLXNA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB41564-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB41564-100
Anti-PLXNA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLXNA3 (plexin A3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité