Anti-Cytokeratin 8 + 18 + 19 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2A4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB41825-50EA 585 EUR InStock
ABCAAB41825-50
Anti-Cytokeratin 8 + 18 + 19 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2A4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 8 + 18 + 19
Clonality: monoclonal
Clone: 2A4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité