Anti-DPP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB42080-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB42080-100
Anti-DPP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPP9 (dipeptidyl-peptidase 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: catalytic domain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité