Anti-VEZT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB42806-200EA 510 EUR InStock
ABCAAB42806-200
Anti-VEZT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VEZT (vezatin, adherens junctions transmembrane protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité