Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: DM1A+DM1B]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB44928-500EA 585 EUR InStock
ABCAAB44928-500
Anti-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: DM1A+DM1B]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Tubulin
Clonality: monoclonal
Clone: DM1A+DM1B
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité