Anti-CXCL14 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB46008-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB46008-50
Anti-CXCL14 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CXCL14 (chemokine (C-X-C motif) ligand 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité