Anti-FCGR3A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MEM-154]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB46679-100EA 800 EUR InStock
ABCAAB46679-100
Anti-FCGR3A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MEM-154]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FCGR3A (Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a))
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-154
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité