Anticorps monoclonal de souris anti-ITGB2 [clone : MEM-48]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB46700-100EA 800 EUR InStock
ABCAAB46700-100
Anticorps monoclonal de souris anti-ITGB2 [clone : MEM-48]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : ITGB2 (intégrine, bêta 2 (récepteur 3 et 4 du composant 3 du complément))
Clonalité : Monoclonal
Clone : MEM-48
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité