Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody [clone: IN-05]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB46707-100EA 800 EUR InStock
ABCAAB46707-100
Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody [clone: IN-05]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INS (insulin)
Clonality: Monoclonal
Clone: IN-05
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité