Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA2 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))/Cy7®) [clone: DX5]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB46795-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB46795-50
Anti-ITGA2 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))/Cy7®) [clone: DX5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA2 (integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor))
Clonality: monoclonal
Clone: DX5
Conjugation: APC (Allophycocyanin)/Cy7®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité