Anti-IL10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-S10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB47222-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB47222-100
Anti-IL10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-S10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL10 (interleukin 10)
Clonality: monoclonal
Clone: B-S10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité