Anti-Poliovirus type 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 300-06]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB47803-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB47803-100
Anti-Poliovirus type 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 300-06]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Poliovirus type 3
Clonality: monoclonal
Clone: 300-06
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité