Anti-Thyroxine Binding Globulin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB48646-150EA 550 EUR InStock
ABCAAB48646-150
Anti-Thyroxine Binding Globulin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Thyroxine Binding Globulin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité